D221406
1-Dodecanethiol
98%
Sinónimos:
n-Dodecyl mercaptan, Dodecyl mercaptan, Lauryl mercaptan, Mercaptan C12, NDM
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
7 (vs air)
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
266-283 °C (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
128 °C - closed cup