D158801
DBE-5 dibasic ester
99%
Sinónimos:
Dimethyl glutarate, Glutaric acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93-95 °C/13 mmHg
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?