Merck
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
Sinónimos:
Dibasic ester mixture, Mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
Seleccione un Tamaño
1 L
58,90 €
58,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
58,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
58,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
descripción
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
Formulario
liquid
temp. de autoignición
698 °F
lim. expl.
8 %
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
215-225 °C (lit.)
densidad
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
Clave InChI
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Invista
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)