Merck
D15103
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate
95%
Sinónimos:
4,5-Diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N4O2 · xH2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.12 (free base basis)
Beilstein:
3781587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(O)nc(O)c1N
InChI
1S/C4H6N4O2.H2O4S/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;1-5(2,3)4/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)