Merck
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
Sinónimos:
m,m′-Bitoluene
Seleccione un Tamaño
1 G
38,80 €
38,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
38,80 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
38,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.594 (lit.)
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)