Documentos clave
CLS9985125
Pyrex® watch glasses
O.D. 125 mm
Sinónimos:
Corning® 9985
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto CLS9985125 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
Corning 9985-125
D.E.
125 mm
Descripción general
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)