Documentos clave
CLS980025
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 55 mL
Sinónimos:
Corning® 9800
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
El producto CLS980025 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
round bottom tube
envase
case of 288
pack of 72
fabricante / nombre comercial
Corning 9800-25
D.E. × L
25 mm × 150 mm
capacidad
55 mL
Descripción general
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)