Documentos clave
CLS763019
Pyrex® PTFE key-hole stopper, color-coded
green, stopper size 19
Sinónimos:
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7630
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
El producto CLS763019 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
tamaño tapón
19
fabricante / nombre comercial
Corning 7630-19
color
green
Descripción general
These chemically resistant Pyrex keyhole stoppers are made are made from PTFE and conform to stopper dimensions. The color-coded keys make sorting and selecting the correct size much faster and easier. These stoppers may be used in place of conventional glass flask stoppers
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)