CLS71038
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
blue, volume 8 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinónimos:
Corning® 7103
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 6 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7103-8
intervalo de medición del volumen
8 mL, accuracy: 0.02 mL
Longitud
425 mm
capacidad
8 mL
color
blue
Categorías relacionadas
Descripción general
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)