Documentos clave
CLS710320
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
yellow, volume 20 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinónimos:
Corning® 7103
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
El producto CLS710320 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 6 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7103-20
intervalo de medición del volumen
20 mL, accuracy: 0.03 mL
Longitud
516 mm
capacidad
20 mL
color
yellow
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)