Documentos
CLS710225
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinónimos:
Corning® 7102
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiales
glass
Características
graduation
fabricante / nombre comercial
Corning 7102-25
intervalo de medición del volumen
25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Longitud
460 mm
capacidad
25.0 mL
color
blue
Descripción general
Have larger tip openings for faster delivery.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.