Documentos
BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
Sinónimos:
Sedimentation tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiales
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 2000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 114740
diám. × L
16 mm × 105 mm
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG