Documentos clave
CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinónimos:
Corning® 7102
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
El producto CLS71022 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
glass
Características
graduation
fabricante / nombre comercial
Corning 7102-2
intervalo de medición del volumen
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Longitud
333 mm
capacidad
2.0 mL
color
orange
Descripción general
Have larger tip openings for faster delivery.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)