Documentos clave
CLS710150
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
volume 50.0 mL, accuracy: 0.05 mL
Sinónimos:
Corning® 7101
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
El producto CLS710150 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7101-50
intervalo de medición del volumen
50.0 mL, accuracy: 0.05 mL
Longitud
516 mm
capacidad
50.0 mL
Características y beneficios
  • Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.      
  • It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.       
  • Color-coded markings enameled onto the glass.        
  • It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)