Documentos clave
CLS6949M1
Corning® microscale glassware kits
With 7/10 and 14/10 joints
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
El producto CLS6949M1 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
Corning 6949M-1
Categorías relacionadas
Descripción general
Pyrex components are durable and safe, and are supplied with all the necessary components needed to perform the experiments in Microscale Organic Laboratory. Conical reaction vials include open-top caps and septa. Glassware is supplied in a foam-lined carrying case.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)