Documentos clave
CLS65640200
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 200 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS65640200 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
13
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ST stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 65640-200
tol. measuring range
0.10 mL
capacidad
200 mL
Descripción general
Flask features a protective PVC coating for longer product life and safety. Protective coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock.
Precaución
Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)