Documentos clave
CLS6400125
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinónimos:
Corning® 6400
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Para consultas sobre este producto CLS6400125, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
tamaño de la llave de paso
2
tamaño tapón
22
fabricante / nombre comercial
Corning 6400-125
cuerpo D.E.
60 mm
vástago D.E. × Al
10 mm × 65 mm , below stopcock
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)