Documentos clave
CLS61500125
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 125 mL
Sinónimos:
Corning® 61500
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto CLS61500125 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
tamaño tapón
19
Características
autoclavable
cap
fabricante / nombre comercial
Corning 61500-125
capacidad
125 mL
diám. × Al
55 mm × 107.5 mm
Descripción general
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Bottle has a ground neck,
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)