Documentos clave
CLS56402L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS56402L no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
27
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 5640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
capacidad
2,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)