Documentos clave
CLS5563550
Pyrex® volumetric flask, low actinic, heavy duty wide mouth, with Pyrex stopper
capacity 50 mL
Sinónimos:
Corning® 55635
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS5563550 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
tamaño tapón
13
fabricante / nombre comercial
Corning 55635-50
capacidad
50 mL
Descripción general
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. the protective color is an intergral part of the flask, which retains the mechanical strength, chemical stability and thermal resistance of the Pyrex brand labware.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)