CLS5139550
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
Sinónimos:
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
Materiales
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
cap
graduations
envase
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 51395-50
disponibilidad
not available in EU
diámetro del cuello de botella
17 mm
capacidad
50 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)