Documentos clave
CLS4995250
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto CLS4995250 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
esterilidad
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 4995-250
capacidad
250 mL
Descripción general
Features a GL 45 size, PP, plug-seal screw-cap on a wide, 29 mm neck opening that accommodates larger volume serological pipettes. Also good for media prep and storage, or as a culture flask when optional membrane cap is used.
Otras notas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)