CLS49851L
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
tamaño rosca cuello
38-430
esterilidad
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 4985-1L
intervalo de medición del volumen
250-1,000 mL
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)