Documentos clave
CLS4960500
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 34/45
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS34/45
side joint ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 4960-500
capacidad
500 mL
cuello tamaño
(1)
Descripción general
With full length joints.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)