Documentos clave
CLS4442250
Pyrex® long neck culture flask
capacity 250 mL
Sinónimos:
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
El producto CLS4442250 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
closure type closure cap
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 4442-250
capacidad
250 mL
cuello D.E.
(38 mm)
38 mm
Descripción general
Neck is made from heavy-wall, rimless tubing and reduces the amount of splashed solution reaching the closure. Ideal for shaker cultures.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)