CLS44242XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
flask capacity 2,800 mL
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
closure type Plastic cap
envase
case of 3
fabricante / nombre comercial
Corning 4424-2XL
matraz capacidad
2,800 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)