Documentos clave
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
Sinónimos:
Corning® 4422
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
El producto CLS44222XL no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
flat bottom flask
narrow-mouth neck
tamaño tapón
6.5
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4422-2XL
capacidad
2500 mL
Descripción general
This narrow mouth flask is designed for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. The neck O.D. is 38 mm.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)