Documentos clave
CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
Sinónimos:
Corning® 36210
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
El producto CLS3621050M no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
Corning 36210-50M
disco diám.
20 mm
diám. del filtro
20 mm
vástago D.E. × Al
8 mm × 75 mm
parte superior D.I.
50 mm
tamaño de poro
10-15 μm porosity
Categorías relacionadas
Descripción general
This type is very useful in preparation work, or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)