Documentos clave
CLS36060150F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 150 mL, porosity 4-5.5 μm
Sinónimos:
Corning® 36060
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
El producto CLS36060150F no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
Corning 36060-150F
capacidad
150 mL
disco diám.
60 mm
tamaño de poro
4-5.5 μm porosity
Descripción general
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)