Documentos clave
CLS306225
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 25 mL
Sinónimos:
Corning® 3062
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
El producto CLS306225 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3062-25
tol. measuring range
0.17 mL
volumen
25 mL
Descripción general
Calibrated "to deliver".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)