Documentos clave
CLS304610
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 10 mL
Sinónimos:
Corning® 3046
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
El producto CLS304610 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3046-10
tol. measuring range
0.2 mL
volumen
10 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)