Documentos clave
CLS3042100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 3042
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
El producto CLS3042100 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3042-100
tol. measuring range
0.6 mL
volumen
100 mL
Descripción general
  • Calibrated "to contain"
  • Single metric scale
  • White enamel scale against red band
  • Removable PE bumperguard
Otras notas
made in accordance with ASTM E133
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)