CLS302510
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 10 mL
Sinónimos:
Corning® 3025
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3025-10
tol. measuring range
±5%
volumen
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)