Documentos clave
CLS3024PACK
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
assortment pack
Sinónimos:
Corning® 3024
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
El producto CLS3024PACK no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
Corning 3024-PACK
Descripción general
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)