CLS302410
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 10 mL
Sinónimos:
Corning® 3024
About This Item
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3024-10
tol. measuring range
0.1 mL
volumen
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)