CLS3022500
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 500 mL
Sinónimos:
Corning® 3022
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 5.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022-500
tol. measuring range
2.6 mL
volumen
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)