Documentos clave
CLS298210
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Sinónimos:
Corning® 2982
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Para consultas sobre este producto CLS298210, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2982-10
tol. measuring range
0.1 mL
volumen
10 mL
Descripción general
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)