CLS210510
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinónimos:
burettes, glass burettes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 0.05 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2105-10
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: 0.02 mL
volumen
10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)