Documentos clave
CLS20941L
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Sinónimos:
burettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
El producto CLS20941L no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 10 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2094-1L
intervalo de medición del volumen
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
volumen
1000 mL
Descripción general
Corning® 2094
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)