Documentos clave
CLS16842024
Pyrex® PARR weighing bottle with short length external ST joints
capacity 4 mL
Sinónimos:
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto CLS16842024 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Junta
joint ST/NS24/12
Características
cap
envase
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1684-2024
D.E. × Al
20 mm × 24 mm
capacidad
4 mL
Adaptador
45
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)