CDS025292
Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(2-hydroxy-6-sulfo-3-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-1-naphthalenesulfonate
AldrichCPR
Sinónimos:
Hydroxy naphthol blue disodium salt
Seleccione un Tamaño
49,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
49,40 €
Productos recomendados
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
[O-]C1=C(/N=N/C2=C([O-])C(S(O)(=O)=O)=CC3=CC(S(O)(=O)=O)=CC=C32)C4=CC=CC=C4C(S(O)(=O)=O)=C1.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
Clave InChI
WPDDXLRAJOPBIR-ZPZFBZIMSA-L
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)