Merck
CDS024595
Sigma-Aldrich
(3-Fluoro-1-((R)-1-phenylethyl)pyrrolidin-3-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
25 MG
241,00 €
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
241,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18FNO
Peso molecular:
223.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
C[C@H](C1=CC=CC=C1)N2CCC(CO)(C2)F
InChI
1S/C13H18FNO/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)15-8-7-13(14,9-15)10-16/h2-6,11,16H,7-10H2,1H3/t11-,13?/m1/s1
Clave InChI
FKNXOUBVUWLALA-JTDNENJMSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)