Merck
CDS024541
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(3-pyrrolidinyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 MG
173,00 €
173,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
173,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16Cl2N4
Peso molecular:
275.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
173,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
CN1N=C(C2=CC=CN=C12)C3CCNC3.Cl.Cl
InChI
1S/C11H14N4.2ClH/c1-15-11-9(3-2-5-13-11)10(14-15)8-4-6-12-7-8;;/h2-3,5,8,12H,4,6-7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
NNUDHJBTGKGCRX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)