Merck
CDS023576
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 6-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
247,00 €
247,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
247,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O2
Peso molecular:
214.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
247,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
CC1CNCCN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-9-7-12-5-6-13(8-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
KPOYZVQMOOKKQV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)