Merck
CDS023534
Sigma-Aldrich
(1S,2R,3R,4S,5S,6S,8S,9S,10R,13R,16S,17R)-11-Ethyl-6-methoxy-13-methyl-11-azahexacyclo[7.7.2.1(2,5).0(1,10).0(3,8).0(13,17)]nonadecane-4,8,16-triol
Seleccione un Tamaño
50 MG
241,00 €
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
241,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H35NO4
Peso molecular:
377.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
CCN1C[C@@]2(CC[C@@H]([C@@]34[C@@H]5C[C@H]6[C@@H]([C@@H]5[C@](C[C@@H]6OC)([C@H]([C@@H]14)C[C@H]23)O)O)O)C
InChI
1S/C22H35NO4/c1-4-23-10-20(2)6-5-16(24)22-12-7-11-14(27-3)9-21(26,17(12)18(11)25)13(19(22)23)8-15(20)22/h11-19,24-26H,4-10H2,1-3H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,20+,21?,22-/m1/s1
Clave InChI
HKQZUYOVMYOFIT-FFFXWNRKSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)