Merck
CDS022484
Sigma-Aldrich
(R)-3-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-propionic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
241,00 €
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
241,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H21NO6
Peso molecular:
431.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
OC([C@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CC=C5OCOC5=C4)=O
InChI
1S/C25H21NO6/c27-24(28)21(11-15-9-10-22-23(12-15)32-14-31-22)26-25(29)30-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-10,12,20-21H,11,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t21-/m1/s1
Clave InChI
DBRIPJFWEWCYMW-OAQYLSRUSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)