Merck
CDS009831
Sigma-Aldrich
(S)-3-amino-4-(2,4,5-trifluoro-phenyl)-butanoic acid hydrochloride
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
100 MG
412,00 €
412,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
412,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11ClF3NO2
Peso molecular:
269.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
412,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C10H10F3NO2.ClH/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16;/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16);1H/t6-;/m0./s1
Clave InChI
FZHZEWNJQKHBTG-RGMNGODLSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)