CDS009152
(S)-2-ethoxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-propionic acid
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
103,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
103,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
CCO[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-2-15-10(11(13)14)7-8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6,10,12H,2,7H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Clave InChI
FMJUDUJLTNVWCH-JTQLQIEISA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)