Merck
CDS005142
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Fmoc-Val)-OH
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
100 MG
70,10 €
70,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
70,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H34N2O8
Peso molecular:
526.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
70,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
grupo funcional
Boc
Fmoc
cadena SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C28H34N2O8/c1-16(2)23(25(33)36-15-22(24(31)32)29-27(35)38-28(3,4)5)30-26(34)37-14-21-19-12-8-6-10-17(19)18-11-7-9-13-20(18)21/h6-13,16,21-23H,14-15H2,1-5H3,(H,29,35)(H,30,34)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
Clave InChI
MZUSTCBLZOMXJJ-GOTSBHOMSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)