Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)